845103
TOYOPEARL GigaCap® CM-650M MiniChrom Column
phase carboxymethyl, 75 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonyme(s) :
MiniChrom
246.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
246.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Caractéristiques
counter ion Na+
Analyte(s) spécifique(s)
IgG
Fabricant/nom de marque
Tosoh 45103
Paramètres
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 8 mm
Volume du lit
5 mL
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
carboxymethyl phase
Taille des particules
75 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
3-13
Capacité
>110 g/L adsorption capacity (human IgG)
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Caractéristiques
Forme physique
Autres remarques