Principaux documents
843276
TSKgel® Ether-5PW (20) Bulk Media
phase ether, bottle of 25 mL, 20 μm particle size
Synonyme(s) :
TSKgel® Ether-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
TSKgel®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43276
Paramètres
20 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
ether phase
Taille des particules
20 μm
pH de fonctionnement
1-13
Capacité
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
TSKgel Ether-5PW resin is the highest hydrophilicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for the separation of very hydrophobic molecules such as membrane proteins.  It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Ether-650 products. It often is used instead of cross-linked dextrans with exclusion limits of 10,000 MW.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C