821961
TSKgel® Q-STAT (7 µm) HPLC Column
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Q-STAT Columns
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® Q-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L23
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh Q-STAT, 21961
Paramètres
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.5-1.4 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
7 μm
pH de fonctionnement
3-10
Technique de séparation
anion exchange
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)