Principaux documents
819804
TOYOPEARL® DEAE-650S Bulk Media
bottle of 25 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 35 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Cl-
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19804
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
35 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Toyopearl DEAE-650 resin is a weak anion exchanger for blood fractionation and other biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed TSKgel DEAE-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3