819685
TSKgel® BioAssist® Q (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, polyamine phase
Synonyme(s) :
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column, phase polyamine, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK hardware
Matériaux
PEEK hardware
Agence
suitable for USP L23
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19685
Paramètres
≤2.5 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polyamine phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
4000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Forme physique
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)