819318
TSKgel® SuperAW5000 (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC d′exclusion stérique TSKgel® (type PW), phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 7 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19318
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
7 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Application
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde