Documents
52691-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-SCX
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Composition
bed wt., 5 g
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
20 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Capacité
0.8 meq/g total capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
Description générale
Mécanisme de rétention: échange de cations
Compatibilité avec les matrices: solutions organiques ou aqueuses
  • Greffage polymérique d′un acide benzène sulfonique, pKa < 1,0
  • Contre-ion: H+
  • Le support silicié permet l′utilisation de solvants très organiques (sans gonflage ou rétractation)
  • Excellente capacité (0,8 meq/g) pour le nettoyage des solutions obtenues après réaction en chimie combinatoire (séparation des molécules cibles des sous-produits de synthèse et des excès de réactifs)
  • La présence du groupement benzénique permet un mode de séparation double (interactions hydrophobes) qui doit être pris en compte lors de l′extraction des cations des matrices aqueuses
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.