818388
TSKgel® SuperQ-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Anion Exchange HPLC Guardgel Kit
About This Item
Nom du produit
Kit de précolonne TSKgel® pour échange d′anions, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Matériaux
PEEK
Agence
suitable for USP L23
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18388
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
20 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
- 5 mL Guardgel packing material
- Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
- 2 Replacement frits
- Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
- Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- All hardware is 316 stainless steel