817500
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Octadecyl-2PW HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 17500
Ampleur du marquage
1 meq/mL ligand density (estimate)
Paramètres
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
4-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde