Documents
78710
Supelco
Oleoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, cis-9-Octadecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25D3H44NO4
Poids moléculaire :
428.66
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -21.0 to -15.0, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable