91582
Myristoyl-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine tetradecanoyl ester, C14-Carnitine, Tetradecanoyl-L-carnitine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤10.0% water
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h19H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
Clé InChI
PSHXNVGSVNEJBD-LJQANCHMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used as an analytical reference standard in the following:
- Separation and identification of underivatized myristoyl-L-carnitine in human plasma samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- Determination of the analyte in dried blood samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?