Principaux documents
76694
Supelco
2-Methylresorcinol
analytical standard
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxytoluene
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Beilstein:
2042177
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
264 °C (lit.)
Pf
114-120 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup