Documents
749-0798
Semivolatiles dans l′eau
suitable for GC, application for SPE
About This Item
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Paramètres du test
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: acidified drinking water
SPE tube/cartridge: ENVI-18 DSK SPE Disk, 47 mm (57171)
condition: 5 mL dichloromethane; 5 mL methanol; 5 mL DI water
sample addition: 5 mL water sample
elution: 2 x 5 mL acetonitrile rinsing internal chamber of sample reservoir thoroughly
column: 5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 40 °C to 160 °C (3 min), then to 300 °C (3 min) at 6 °C/min
detector: MS, scan range m/z = 45-450
carrier gas: helium, 33 cm/sec
injection: 1 μL split/splitless, 1 min delay
Adéquation
application for SPE
Application(s)
environmental
food and beverages
Application
Pré-traitement de l′échantillon :
Ajuster 1L d′eau potable à pH<2 avec de l′HCl 6N. Ajouter 5mL de MeOH et mélanger énergiquement
Conditionner le disque de SPE avec 5mL de dichlorométhane (pousser DCM complètement à travers le disque) et ajouter 5mL de MeOH
Equilibreravec 5mL d′H2O DI
Charger l′échantillon d′eau, 100mL/min
Eluer avec 2 x 5mL de MeCN en rinçant avec précaussion la chambre interne du réservoir d′échantillon
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyte
Description
    2,2′,3′,4,6-Pentachlorobiphenyl
    2-Chlorobiphenyl
    Chrysene
    2,2′,3,3′,4,4′,6-Heptachlorobiphenyl
    Diethyl phthalate
    Simazine
    Hexachlorocyclopentadiene
    2,3-Dichlorobiphenyl
    Alachlor
    α-Chlordane
    Atrazine
    Fluorene
    Aldrin
    2,2′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
    Anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Hexachlorobenzene
    γ-BHC, certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
    trans-Nonachlor
    Benzo[k]fluoranthene
    Pentachlorophenol
    Perylene-d12
    Acenaphthylene
    2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octachlorobiphenyl
    Heptachlor
    Di-n-butyl phthalate, analytical standard, ampule of 5000 mg
    Methoxychlor
    Benzo[a]pyrene
    Dimethyl phthalate
    2,4′,5-Trichlorobiphenyl
    Heptachlor epoxide, PESTANAL®, analytical standard, isomer B
    γ-Chlordane
    Acenaphthene-d10
    Pyrene
    2,2′,4,4′,5,6′-Hexachlorobiphenyl
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Endrin
    Phenanthrene
    Benz[a]anthracene
    Afficher tout (40)
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)