426393
1-tert-Butyl-3-ethylcarbodiimide
99%
Synonyme(s) :
N-(Ethylcarbonimidoyl)-2-methyl-2-propanamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
137-139 °C (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CCN=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-5-8-6-9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
AXTNYCDVWRSOCU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Application
- Guanylation of amines
- Synthesis of tantalum dimethylamido diamidato and guanidinato complexes for CVD of nitride thin films
- Preparation of titanium amidinate guanidinate alkylamide complex precursors for HfO2 films
- Ketene cycloadditions
- Hydroamination of carbodiimides using group-2-element amides as precatalysts
- Synthesis of cobalt amidinato derivative complexes for studies involving thermal stability, vapro pressure, vaporization rate and thermal decomposition properties
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup