Principaux documents
72818
Supelco
Methylhydroquinone
analytical standard
Synonyme(s) :
Toluhydroquinone
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3-1,4-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Beilstein:
2041489
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
128-130 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
341.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
172 °C - closed cup