Principaux documents
72799
Supelco
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H52N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
82-85 °C (lit.)
Température de transition
Tg >350 °C (dec)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
Clé InChI
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>302.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 150 °C