Principaux documents
72798
Supelco
2-Methyl-4,6-dinitrophenol
reference material
Synonyme(s) :
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 3,5-Dinitro-2-hydroxytoluene, 4,6-Dinitro-2-methylphenol, 4,6-Dinitro-o-cresol, DNOC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.13
Beilstein:
2054389
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
ZXVONLUNISGICL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable