Principaux documents
713-1204
HPLC Analysis of Trypsin on TSKgel® Butyl-NPR
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: TSKgel Butyl-NPR, 3.5 cm × 4.6 mm I.D., 2.5 μm particles (814947)
mobile phase: 2 M to 0 M ammonium sulfate in 20 mM Tris-HCI buffer, pH 7.5 in 10 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: commercial trypsin sample
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
life science and biopharma
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonne analytique