Principaux documents
69983
Supelco
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl acrylate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H3(OH)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
77-80 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
Clé InChI
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable