Principaux documents
69127
Supelco
Diethyl azelate
analytical standard
Synonyme(s) :
Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
pb
172 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
−16-−15.8 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable