Principaux documents
68137
Supelco
N-Nitrosodiethanolamine
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol, N,N-Diethanolnitrosamine, Bis(2-hydroxyethyl)nitrosamine, NDELA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Beilstein:
1762620
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.05
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
Clé InChI
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
52.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.6 °C - closed cup