Principaux documents
64823
Supelco
Flat Bottom Flask
size 300 mL
Synonyme(s) :
FIOLE A FOND PLAT, 300ML, 24/40, UNITE
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
flat bottom glass flask
Niveau de qualité
Taille
large
300 mL
Joint
joint ST/NS flask
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with liquid/liquid extractors