Documents
59559
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
Synonyme(s) :
KIT Supelguard LC-DIOL 2CM
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Cartouches SUPELCOSIL LC-Diol Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L20
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Note de bas de page
Le kit comprend une cartouche, un support indépendant, un morceau de tube, 2 écrous et des ferrules.
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)