Principaux documents
59465-U
Vanne d′entrée Opti-Max®
for use with LC-6A, LC-10AS, Shimadzu 228-12353-91
Synonyme(s) :
Pièces détachées Optimize HPLC pour pompe Shimadzu
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
SB.51
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Shimadzu 228-12353-91
Compatibilité
for use with LC-6A, LC-10AS
Informations légales
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable