Documents
59262-U
Filtre SSI pré-injection haute pression
stainless steel
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pk of 1 ea
Description générale
A intercaler entre la pompe et l′injecteur pour finaliser la filtration des phases mobiles.Comprend un élément de filtration en acier inox 316 (pores de 0.5 μm) facile à remplacer. Pression maximum d′utilisation: 15000 psi (105 Mpa). Pour tubes 1/16 in. de D.E. avec filetage 10-32.
Informations légales
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.