Principaux documents
58468
Supelco
Raccords Dynaseal
pkg of 10 ea, Kel-F ferrule
Synonyme(s) :
FERULES Kel-F, 1/16” PK/10
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Kel-F ferrule
Conditionnement
pkg of 10 ea
Raccords
1/16 in. Dynaseal ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Caractéristiques et avantages
Les raccords à serrage manuel Dynaseal garantissent une parfaite étanchéité jusqu′à des pressions de 7000 psi (490 kg/cm²). Chaque raccord est constitué d′un écrou réutilisable, d′une ferrule et d′une contre-ferrule. La ferrule ne déforme pas les sièges en acier inoxydable et peut être réutilisée. À l′exception de celui destiné aux vannes Rheodyne, ces raccords sont compatibles avec tous les raccords femelles de 1/16 in. à compression utilisés sur les colonnes de HPLC actuelles. Les espaceurs sont pratiques pour réaliser des connexions étanches avec certains raccords d′extrémités de colonnes dont la profondeur de filetage est variable.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis