Documents
57134
Supelco
Tube SPE Supelclean LC-Si
packing 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
PE frit
polypropylene hardware
Gamme de produits
Supelclean
Composition
packing, 10 g
Conditionnement
pk of 16
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
60 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
silica bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)