Principaux documents
57131
Supelco
Tube SPE Supelclean LC-Florisil®
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PE frit
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 5 g
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
20 mL
Matrice
magnesium silicate base material
Groupe de la matrice active
Florisil phase
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable