Principaux documents
55053
Kit RheBuild®
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Compatibilité
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
Description générale
Vannes Rhéodyne
Ces kits contiennent tous les outils et pièces nécessaires pour réparer une vanne d′injection Rhéodyne. Les pièces fournies sont celles qui ont le plus de risques d′être endommagées, usées ou perdues. Les kits pour vannes d′injection à chargement avant incluent les éléments suivants : un joint de rotor, un stator, un joint d′isolation, un guide-aiguille, un nécessaire de nettoyage pour l′orifice d′injection, deux clés 6 pans, les instructions d′utilisation, ainsi qu′un mini-manuel. Les pièces peuvent varier en fonction du modèle de vanne.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC