53573-U
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) Delay HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Delay Column; suitable for PFAS testing
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column, suitable for PFAS testing, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L62
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Colonne, L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Superficie
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
highly retentive endcapped silane bonding phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
PFAS testing
Technique de séparation
reversed phase
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.