52753-U
Tubes de SPE Discovery® DSC-Diol
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene tube
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pk of 30
Ampleur du marquage
7% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
diol bonding, polymerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Compatibilité avec les matrices: Solvants organiques, huiles, et lipides
- 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C), greffage polymérique
- Support polaire le plus couramment employé pour les applications en phase normale (extractions polaires de matrices non polaires)
- L′adsorbant avec des groupements dihydroxy permet des liaisons hydrogène fortes
- Excellente sélectivité lors de l′extraction de molécules de structures similaires
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable