51183-U
OPTI-GUARD® C18 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
About This Item
Produits recommandés
product name
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, C18, biocompatible, pkg of 5 ea
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Opti-Guard®
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
40 μm
Technique de séparation
reversed phase
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)