Principaux documents
509779
Seringue SGE à microvolume pour vannes Rheodyne® et Valco®, aiguille fixe
5F-LC, volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
Fixed needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001301
Aiguille, L × D.E.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volume
5 μL
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.