Principaux documents
502677
Microfiltre pour précolonne Upchurch
for use with 0.025 in. O.D. tubing, PEEK frit
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
PEEK frit
Conditionnement
pkg of 1 ea
Raccords
10-32 female Upchurch inlet fitting for 0.025 in. (using Microtight tubing sleeves)
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
Compatibilité
for use with 0.025 in. O.D. tubing
Description générale
Filtre en ligne dans une enveloppe en PEEK pour connecter un tube capillaire (en utilisant des manchons pour tubes Microtight) ou un tube de DE 1/16 in. à un raccord femelle 10-32. Volume retenu 0.3 ul. Livré avec 5 frittés de 0.5 microns(un installé).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis