Principaux documents
50014
Supelco
Cnidicin
analytical standard
Synonyme(s) :
4,9-Bis[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
5 MG
350.00 CHF
350.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
350.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
350.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c(c(c3c([o]cc3)c2OCC=C(C)C)OCC=C(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)7-10-23-18-15-5-6-17(22)26-20(15)21(25-11-8-14(3)4)19-16(18)9-12-24-19/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
Clé InChI
HJMDOAWWVCOEDW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic