48706
Aroclor 1242 solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 505,508,8082
MISA (Canada) Group 27
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
200 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-9(11(15)5-7)10-4-2-8(14)6-12(10)16/h1-6H
Clé InChI
QORAVNMWUNPXAO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup - Solvent