442679
Hexadécane
analytical standard
Synonyme(s) :
n-hexadécane, Cétane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
7.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 105.3 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
395 °F
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
287 °C (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Température de transition
solidification point 17.5-18.5 °C
Densité
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter