Principaux documents
442302
Supelco
2,4,5-Trichlorotoluene
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.47
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12000000
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 250 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C7H5Cl3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
ZCXHZKNWIYVQNC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable