Principaux documents
41577
Supelco
7-Ethoxycoumarin
analytical standard
Synonyme(s) :
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
10 MG
97.10 CHF
97.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
97.10 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
Beilstein:
146200
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
97.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
88-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Substrate for CYP2B6
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3