40015
Chloroethane solution
1000 μg/mL in methanol, analytical standard
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup