33040-U
BF3 - Methanol
10 % (w/w)
Synonyme(s) :
Boron trifluoride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Conditionnement
pkg of 10 × 5 mL
Concentration
10 % (w/w)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Autres remarques
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes, Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPEAfficher plusActive Filters