29849-U
SGE Syringes for eVol® XCHANGE® Analytical Syringe Digital Drive
volume 2-50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.5 mm × 0.2 mm, bevel tip stainless steel needle, pkg of 1 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
25 ga
Caractéristiques
50 μL eVol® syringe
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 2910022
Aiguille, L × D.E. × D.I.
50 mm × 0.5 mm × 0.2 mm
Volume
2-50 μL
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable