Documents
29401-U
Supelco
Kit QSertVial certifié (flacon avec insert fusionné), pas de vis, 12 x 32 mm, 0,3 ml, pack de 100
amber glass vial, PTFE/silicone septum (bonded with slit), thread for 9 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone septum (bonded with slit)
amber glass vial
blue polypropylene hole cap
Caractéristiques
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 9 mm
Catégories apparentées
Description générale
QSertVial est un dispositif de microéchantillonnage ultraperformant. Il contient un insert en verre de 300 μl fusionné au flacon pour former une unité intégrale précise. Le rebord de l′insert est positionné légèrement au-dessus de l′extrémité supérieure du flacon, de sorte que le septum forme un joint étanche avec le bouchon, éliminant ainsi l′évaporation et la contamination croisée. L′insert est centré dans le flacon, à 2 mm du fond, ce qui permet la récupération uniforme des échantillons et élimine les problèmes liés aux variations de la profondeur de l′insert. Ce dispositif est compatible avec la majorité des autoéchantillonneurs sur le marché. Il est disponible dans diverses configurations de kits.
  • Aucune évaporation ou contamination croisée entre l′insert et le flacon
  • Récupération supérieure des échantillons avec des aiguilles chargement par le bas ou latéral (style de pointes n° 2 et 5). Le volume mort résiduel peut être aussi faible que 4 μl, en fonction de la précision d′ajustement de l′instrument.
  • Étant donné que l′insert est toujours à la même profondeur précise dans le flacon, la récupération des échantillons est uniforme d′un flacon à un autre.
  • L′ouverture large augmente la zone d′accès, ce qui réduit le risque de plier les aiguilles.
  • Identification facile des échantillons grâce à la zone de marquage blanche matte.
  • Disponible sous forme de verre transparent ou ambré.
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
Informations légales
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)