29122-U
Fiole Interlocked™ avec insert en verre soudé, bouchon à vis
volume 0.3 mL, clear glass vial, thread for 10-425, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Description
Interlocked vial (with fused-in insert)
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 10-425
Catégories apparentées
Description générale
- Le sommet à rebord permet de centrer les inserts dans le flacon
- la fusion verre sur verre élimine la crainte d′une contamination
- Les flacons sont faits en verre borosilicaté de type 1 avec le choix entre verre transparent et verre ambré
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable