Principaux documents
29083-U
Supelco
Versa Vial, pack de 100
volume 2 mL, clear glass vial
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
Volume
2 mL
Description générale
VersaVial est un flacon cylindrique avec un col moulé comme un vase permettant l′utilisation du flacon avec un échantillonneur automatique. L′ouverture du col de 9 mm procure une grande zone cible permettant d′ajouter ou de retirer l′échantillon du flacon. Grâce à la grande variété des dispositifs de fermeture par bouchon-pression, ce flacon est utilisable pour tous les échantillons de chromatographie.
Informations légales
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable