Documents
28974-U
Supelco
Purge/Trap A
configured for Tekmar® Stratum
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Application(s)
industrial hygiene
Compatibilité
configured for Tekmar® Stratum
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3