Documents
ERMEF672
Gasoil (0.0203% S)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMEF672
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>132.8 °F
Point d'éclair (°C)
> 56 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)