Principaux documents
28021-U
Supelco
Septa Thermogreen® LB-2, disques solides
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pkg of 50 ea
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 50 ea
Diamètre
9 mm ( 11/32 in.)
Compatibilité
for use with Varian CP-1177
Description générale
Version améliorée du septum Thermogreen LB-1 d′origine.
  • Ressuage extrêmement faible sur une large gamme de températures d′injection (de 100 °C à 350 °C).
  • Produit déjà conditionné, prêt à l'emploi.
  • Pénétration de l′aiguille facilitée et grande tolérance aux piqûres (produit idéal pour les passeurs d′échantillons).
  • Formulation de caoutchouc brevetée par Supelco.
Informations légales
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable