Principaux documents
27516
Supelco
Flacons (vials) gradués, bouchon à vis à ouverture centrale, pré-assemblés
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425
Description générale
Le bouchon percé est noir phénolique.
Septa en PTFE bleu sur silicone blanc