26890-U
Seringue SGE pour passeur d′échantillon, étanche aux gaz, aiguille soudée
volume 10 μL, 10F-HP-GT-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23-26 ga
Description
color (dark orange)
Caractéristiques
needle type fixed tapered needle
syringe type Gas Tight
Conditionnement
pkg of 1 ea (26890-U)
Fabricant/nom de marque
SGE
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL